6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4663-1G
OR4663-5G
APOSOR4663-1GEA
69.6
EUR
APOSOR4663-1G
APOSOR4663-5G
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid
Formula:
C₇H₄Br₂ClNO₂ Punto di fusione: 212…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
143769-25-9 |