6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR46623-1G
OR46623-250MG
OR46623-100MG
OR46623-500MG
OR46623-2.5G
APOSOR46623-1GEA
345
EUR
APOSOR46623-1G
APOSOR46623-250MG
APOSOR46623-100MG
APOSOR46623-500MG
APOSOR46623-2.5G
6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
6-(Cyclohexyloxy)pyridin-3-amine
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09729052 CAS Number: 224187-22-8 |