Stampa…
Acido 2-Ossoglutarico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4662-100G OR4662-25G OR4662-500G
APOSOR4662-100GEA 67.2 EUR
APOSOR4662-100G APOSOR4662-25G APOSOR4662-500G
Acido 2-Ossoglutarico
Acido 2-Ossoglutarico
Formula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004165
CAS Number: 328-50-7