Stampa…
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46613-1G OR46613-500MG OR46613-250MG
APOSOR46613-1GEA 142 EUR
APOSOR46613-1G APOSOR46613-500MG APOSOR46613-250MG
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH
Formula: C₂₆H₂₅NO₅
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01632251
CAS Number: 206060-54-0