Stampa…
N-Methoxy-N-methylacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46610-100G OR46610-25G OR46610-5G
APOSOR46610-100GEA 132 EUR
APOSOR46610-100G APOSOR46610-25G APOSOR46610-5G
N-Methoxy-N-methylacetamide
N-Methoxy-N-methylacetamide
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103,12 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060098
CAS Number: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III