Stampa…
2,3-Dimethyl-1-butene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46606-25G OR46606-5G
APOSOR46606-25GEA 72.5 EUR
APOSOR46606-25G APOSOR46606-5G
2,3-Dimethyl-1-butene
2,3-Dimethyl-1-butene
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 56 °C
Densità: 0,68 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008923
CAS Number: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II