Stampa…
Glicole trietilenico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
OR46604-10L OR46604-2.5L OR46604-500ML
APOSOR46604-10LEA 263 EUR
APOSOR46604-10L APOSOR46604-2.5L APOSOR46604-500ML
Glicole trietilenico 99%
Glicole trietilenico
Formula: C₆H₁₄O₄
Peso molecolare: 150,17 g/mol
Punto di ebollizione: 284…288 °C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002880
CAS Number: 112-27-6
EINECS: 203-953-2