Stampa…
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (-)-2-[(1S)-1-Aminoethyl]pyridine
OR46602-10G OR46602-1G OR46602-5G
APOSOR46602-10GEA 736 EUR
APOSOR46602-10G APOSOR46602-1G APOSOR46602-5G
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 97%
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,1700 g/mol
Punto di ebollizione: 189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752493
CAS Number: 27854-90-6