Stampa…
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4660-25G OR4660-5G
APOSOR4660-25GEA 111 EUR
APOSOR4660-25G APOSOR4660-5G
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Formula: C₁₂H₁₂N₂S
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094662
CAS Number: 5873-51-8