Stampa…
4-(Isobutyro)thioanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: P-(methylthio)isobutyrophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylsulphanyl)phenyl]propan-1-one
OR4659-100G OR4659-25G
APOSOR4659-100GEA 65.5 EUR
APOSOR4659-100G APOSOR4659-25G
4-(Isobutyro)thioanisole
4-(Isobutyro)thioanisole
Formula: C₁₁H₁₄OS
Peso molecolare: 194,2933 g/mol
Punto di ebollizione: 122…124 °C/2mmHg
Punto di fusione: 32…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094661
CAS Number: 53207-58-2