Stampa…
3-Hydroxytetrahydropyran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-2H-pyran, Tetrahydro-2H-pyran-3-ol
OR46583-1G OR46583-5G OR46583-250MG
APOSOR46583-1GEA 26.3 EUR
APOSOR46583-1G APOSOR46583-5G APOSOR46583-250MG
3-Hydroxytetrahydropyran
3-Hydroxytetrahydropyran
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219387
CAS Number: 19752-84-2