Stampa…
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR46580-10G OR46580-1G OR46580-5G
APOSOR46580-10GEA 68.4 EUR
APOSOR46580-10G APOSOR46580-1G APOSOR46580-5G
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Punto di fusione: 125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039754
CAS Number: 97-07-4