Stampa…
3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR4658-10G OR4658-1G OR4658-5G
APOSOR4658-10GEA 959 EUR
APOSOR4658-10G APOSOR4658-1G APOSOR4658-5G
3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid 95+%
3-(1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo-[3,2,1-ij]quinolin-5-yl)-(2E)-propenoic acid
Formula: C₁₄H₁₁NO₃
Punto di fusione: >265 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01567774
CAS Number: 386715-45-3