Stampa…
4-Chloro-1H-imidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-1H-imidazole
OR46577-1G OR46577-5G
APOSOR46577-1GEA 111 EUR
APOSOR46577-1G APOSOR46577-5G
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Formula: C₃H₃ClN₂
Peso molecolare: 102,52 g/mol
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09033087
CAS Number: 15965-31-8