Stampa…
Nicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46575-100G OR46575-25G
APOSOR46575-100GEA 161 EUR
APOSOR46575-100G APOSOR46575-25G
Nicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Nicotinoyl chloride hydrochloride
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Punto di fusione: 151…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012820
CAS Number: 20260-53-1
UN: 3261
ADR: 8,II