Stampa…
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 68.3 EUR
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
(R,R)-(-)-2,5-Hexanediol
Formula: C₆H₁₄O₂
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00142339
CAS Number: 17299-07-9