Stampa…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxycyclohexan-1-one monoethylene ketal, 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
OR46567-25G OR46567-100G OR46567-5G
APOSOR46567-25GEA 165 EUR
APOSOR46567-25G APOSOR46567-100G APOSOR46567-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Formula: C₈H₁₄O₃
Peso molecolare: 158,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067003
CAS Number: 22428-87-1