Stampa…
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
OR46552-1G OR46552-25G OR46552-5G
APOSOR46552-1GEA 29.2 EUR
APOSOR46552-1G APOSOR46552-25G APOSOR46552-5G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Formula: C₇H₁₄BrNO₂
Peso molecolare: 224,10 g/mol
Punto di fusione: 30…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683428
CAS Number: 39684-80-5