4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₁₅BrO₂ Punto di fusione: 131 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01321300 CAS Number: 37742-98-6 |