Stampa…
Malonyl dichloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46548-10G OR46548-25G OR46548-100G
APOSOR46548-10GEA 0 EUR
APOSOR46548-10G APOSOR46548-25G APOSOR46548-100G
Malonyl dichloride
Malonyl dichloride
Formula: C₃H₂Cl₂O₂
Peso molecolare: 140,95 g/mol
Punto di ebollizione: 53…55 °C/19mmHg
Densità: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000735
CAS Number: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II