Stampa…
3-Picolyl bromide hydrobromide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR46547-5G OR46547-25G
APOSOR46547-5GEA 85.8 EUR
APOSOR46547-5G APOSOR46547-25G
3-Picolyl bromide hydrobromide 96%
3-Picolyl bromide hydrobromide
Formula: C₆H₇Br₂N
Peso molecolare: 252,94 g/mol
Punto di fusione: 150…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321314
CAS Number: 4916-55-6
UN: 3261
ADR: 8,II