2-Bromo-5-iodoaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅BrIN Punto di fusione: 70…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16038675 CAS Number: 111721-74-5 |