Stampa…
5-Amino-2-methoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4654-25G OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA 40.8 EUR
APOSOR4654-25G APOSOR4654-100G
5-Amino-2-methoxypyridine 97%
5-Amino-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 85…90 °C/1mmHg
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 1,575 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006264
CAS Number: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8