Stampa…
6-Iodo-o-toluic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46539-1G OR46539-250MG OR46539-5G
APOSOR46539-1GEA 123 EUR
APOSOR46539-1G APOSOR46539-250MG APOSOR46539-5G
6-Iodo-o-toluic acid 95%
6-Iodo-o-toluic acid
Formula: C₈H₇IO₂
Peso molecolare: 262,05 g/mol
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310823
CAS Number: 54811-50-6