Stampa…
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46538-25G OR46538-5G OR46538-1G
APOSOR46538-25GEA 174 EUR
APOSOR46538-25G APOSOR46538-5G APOSOR46538-1G
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₁₀H₅BrCl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13151897
CAS Number: 146533-41-7