Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Formula:
C₈H₈ClNO₃ Punto di fusione: 97,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173929 CAS Number: 42521-10-8 |