Stampa…
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46527-1G OR46527-500MG
APOSOR46527-1GEA 29 EUR
APOSOR46527-1G APOSOR46527-500MG
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844857
CAS Number: 67754-03-4