Stampa…
Methyl-5-bromo-3-methylpicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromo-3-methylpyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromo-3-methylpicolinate
OR46522-1G OR46522-10G OR46522-5G
APOSOR46522-1GEA 94.5 EUR
APOSOR46522-1G APOSOR46522-10G APOSOR46522-5G
Methyl-5-bromo-3-methylpicolinate 98%
Methyl-5-bromo-3-methylpicolinate
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 230,0586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375126
CAS Number: 213771-32-5