Stampa…
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4,6-dichloronicotinate
OR46521-1G OR46521-5G OR46521-25G
APOSOR46521-1GEA 14.7 EUR
APOSOR46521-1G APOSOR46521-5G APOSOR46521-25G
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂
Peso molecolare: 220,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234408
CAS Number: 40296-46-6