Stampa…
1-Methylbenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzimidazole
OR46520-10G OR46520-25G
APOSOR46520-10GEA 69.8 EUR
APOSOR46520-10G APOSOR46520-25G
1-Methylbenzimidazole 98%
1-Methylbenzimidazole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 154 °C/12mmHg
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192275
CAS Number: 1632-83-3