Stampa…

3-Bromothioanisole

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3-Bromophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-(methylthio)benzene

OR4652-100G OR4652-25G
APOSOR4652-100GEA 161 EUR
APOSOR4652-100G APOSOR4652-25G
3-Bromothioanisole
3-Bromothioanisole
Formula: C₇H₇BrS
Peso molecolare: 203,1 g/mol
Punto di ebollizione: 124…125 °C/10mmHg
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041395
CAS Number: 33733-73-2
UN: 3334
ADR: 9,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR