Stampa…
6-Nitropyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-nitropyridine
OR46518-1G OR46518-5G
APOSOR46518-1GEA 166 EUR
APOSOR46518-1G APOSOR46518-5G
6-Nitropyridin-2-amine 98%
6-Nitropyridin-2-amine
Formula: C₅H₅N₃O₂
Peso molecolare: 139,1121 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114202
CAS Number: 14916-63-3