Stampa…
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46516-10G OR46516-25G OR46516-5G
APOSOR46516-10GEA 59.6 EUR
APOSOR46516-10G APOSOR46516-25G APOSOR46516-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Formula: C₈H₈Br₂
Punto di fusione: 71…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00154984
CAS Number: 615-87-2