Stampa…
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
OR46512-1G OR46512-500MG
APOSOR46512-1GEA 695 EUR
APOSOR46512-1G APOSOR46512-500MG
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₃
Peso molecolare: 201,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659999
CAS Number: 915107-31-2