Stampa…
Difenil etere
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
OR46509-100G OR46509-1KG OR46509-500G
APOSOR46509-100GEA 14.7 EUR
APOSOR46509-100G APOSOR46509-1KG APOSOR46509-500G
Difenil etere
Difenil etere
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 258…260 °C
Punto di fusione: 25…27 °C
Densità: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003034
CAS Number: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III