Stampa…
Chelidonic acid monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46508-100G OR46508-25G OR46508-5G
APOSOR46508-100GEA 702 EUR
APOSOR46508-100G APOSOR46508-25G APOSOR46508-5G
Chelidonic acid monohydrate
Chelidonic acid monohydrate
Formula: C₇H₄O₆.H₂O
Punto di fusione: 265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149433
CAS Number: 6003-94-7