Stampa…
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46507-10G OR46507-1G OR46507-5G
APOSOR46507-10GEA 316 EUR
APOSOR46507-10G APOSOR46507-1G APOSOR46507-5G
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅Br₂N
Punto di fusione: 74…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036225
CAS Number: 73112-16-0