Stampa…
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46504-10G OR46504-5G OR46504-25G OR46504-100G OR46504-500G
APOSOR46504-10GEA 64.4 EUR
APOSOR46504-10G APOSOR46504-5G APOSOR46504-25G APOSOR46504-100G APOSOR46504-500G
Furan-2,5-diyldimethanol 97%
Furan-2,5-diyldimethanol
Formula: C₆H₈O₃
Punto di ebollizione: 95…120 °C/0,4mmHg
Punto di fusione: 74…77 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003253
CAS Number: 1883-75-6