Stampa…
3-Methoxypyridin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-methoxypyridine
OR46502-1G OR46502-100MG OR46502-250MG OR46502-500MG
APOSOR46502-1GEA 0 EUR
APOSOR46502-1G APOSOR46502-100MG APOSOR46502-250MG APOSOR46502-500MG
3-Methoxypyridin-4-amine
3-Methoxypyridin-4-amine
Formula: C6H8N2O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991938
CAS Number: 52334-90-4