Stampa…
2,5-Diethoxythiophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4650-100G OR4650-25G OR4650-5G
APOSOR4650-100GEA 745 EUR
APOSOR4650-100G APOSOR4650-25G APOSOR4650-5G
2,5-Diethoxythiophenol
2,5-Diethoxythiophenol
Formula: C₁₀H₁₄O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 29236-93-9