Stampa…
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(Trimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
OR4648-10G OR4648-25G
APOSOR4648-10GEA 75.7 EUR
APOSOR4648-10G APOSOR4648-25G
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
4-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₄O₂Si
Peso molecolare: 194,3025 g/mol
Punto di ebollizione: 83…84 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040723
CAS Number: 1012-12-0