Stampa…
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4647-1G OR4647-5G
APOSOR4647-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4647-1G APOSOR4647-5G
4-Perhydroazepinone hydrochloride
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO
Punto di fusione: 176…181 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183487
CAS Number: 50492-22-3