Stampa…
3-Amino-2-cyclohexen-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4645-100G OR4645-25G OR4645-5G
APOSOR4645-100GEA 102 EUR
APOSOR4645-100G APOSOR4645-25G APOSOR4645-5G
3-Amino-2-cyclohexen-1-one 95%
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Formula: C₆H₉NO
Punto di fusione: 129…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013783
CAS Number: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9