Stampa…
6-Methoxy-2-tetralone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
OR4643-1G OR4643-5G
APOSOR4643-1GEA 183 EUR
APOSOR4643-1G APOSOR4643-5G
6-Methoxy-2-tetralone
6-Methoxy-2-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di ebollizione: 114…116 °C/0,2mmHg
Punto di fusione: 30…37 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001729
CAS Number: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9