Stampa…
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3R)-(+)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, (R)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate
OR4642-1G OR4642-5G
APOSOR4642-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4642-1G APOSOR4642-5G
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 186,26 g/mol
Punto di fusione: 50…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143191
CAS Number: 122536-77-0