(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₈N₂O₂ Punto di fusione: 76…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143194 CAS Number: 122536-76-9 |