Stampa…
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
OR4635-25G OR4635-5G OR4635-100G
APOSOR4635-25GEA 66.9 EUR
APOSOR4635-25G APOSOR4635-5G APOSOR4635-100G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 186,25 g/mol
Punto di ebollizione: 243…244 °C
Densità: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419272
CAS Number: 147081-49-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III