Stampa…
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
OR4634-1G OR4634-25G OR4634-5G
APOSOR4634-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4634-1G APOSOR4634-25G APOSOR4634-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 186,25 g/mol
Punto di ebollizione: 216…217 °C
Densità: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419271
CAS Number: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III