Stampa…
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
OR4629-1G OR4629-5G
APOSOR4629-1GEA 74.2 EUR
APOSOR4629-1G APOSOR4629-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 160…164 °C
Densità: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191348
CAS Number: 132883-44-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II