Stampa…
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
OR4628-1G OR4628-5G OR4628-250MG
APOSOR4628-1GEA 55.3 EUR
APOSOR4628-1G APOSOR4628-5G APOSOR4628-250MG
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 215…216 °C
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145220
CAS Number: 2799-21-5